Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5 Código de producto.: 15443119
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5
Código de producto. 15443119
500mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15443119
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60340.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5 M en la precipitación de ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN). También se utiliza en la preparación de manchas de gel para la electroforesis en gel de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 1 m
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
Formulario Líquido
Cantidad 500mL
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW16K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
Número de loteS17K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
Número de loteR09K536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
Número de loteX09J514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
Número de loteX09J513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 3,5 >