Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1 M, pH 4,0 Código de producto.: 15442939
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1 M, pH 4,0
Código de producto. 15442939
250mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15442939
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60104.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de sodio se utiliza como tampón en el intervalo de amortiguamiento de pH 3,6-5,6. Otros usos notificados. Se utiliza en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos; se utiliza en la cristalización de proteínas. Tinción de geles en electroforesis en gel de proteínas y HPLC; teñido de mordiente. Estudios de micromatrices de ADN de la respuesta a la E. coli; investigación del desarrollo de proteínas durante la cromatografía de fase inversa. Se utiliza junto con carbonato de sodio para mejorar la activación de la subtilisina Carlsberg liofilizada en disolventes orgánicos y como sustrato de acetoquinasa.
Solubilidad
Completamente miscible con agua. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 1 m
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Intervalo de pH 4
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
Formulario Líquido
Cantidad 250mL
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15L529 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberJ60104.AP,J60104.AK
Número de loteP15L528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberJ60104.AP,J60104.AK
Número de loteN25L508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog NumberJ60104.AP,J60104.AK
Número de loteX20K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog NumberJ60104.AP,J60104.AK
Número de loteW06K539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2024 Catalog NumberJ60104.AP,J60104.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1 M, pH 4,0 >