Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1 M, pH 4,0
Descripción
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acetato de sodio se utiliza como tampón en el intervalo de amortiguamiento de pH 3,6-5,6. Otros usos notificados. Se utiliza en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos; se utiliza en la cristalización de proteínas. Tinción de geles en electroforesis en gel de proteínas y HPLC; teñido de mordiente. Estudios de micromatrices de ADN de la respuesta a la E. coli; investigación del desarrollo de proteínas durante la cromatografía de fase inversa. Se utiliza junto con carbonato de sodio para mejorar la activación de la subtilisina Carlsberg liofilizada en disolventes orgánicos y como sustrato de acetoquinasa.
Solubilidad
Completamente miscible con agua. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 1 m |
Fórmula molecular | C2H3NaO2 |
Número MDL | MFCD00012459 |
Intervalo de pH | 4 |
Clave InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Nombre IUPAC | acetato de sodio |
Peso molecular (g/mol) | 82.03 |
Formulario | Líquido |
Cantidad | 500mL |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L529 | Certificado de análisis | 05/03/2025 | J60104.AP,J60104.AK |
P15L528 | Certificado de análisis | 05/03/2025 | J60104.AP,J60104.AK |
N25L508 | Certificado de análisis | 19/02/2025 | J60104.AP,J60104.AK |
X20K525 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | J60104.AP,J60104.AK |
W06K539 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | J60104.AP,J60104.AK |