Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody (011), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89801PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Acetoacetyl CoA synthetase Monoclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Acetoacetyl CoA synthetase | |
Monoclonal | |
PerCP | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
65985 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
011 | |
ELISA | |
acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody (011), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido