Learn More
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11338895
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338895
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11338895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14013.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E cloruro de acetilo actúa como reactivo en la preparación de ésteres y amidas de ácido acético. También es un importante reactivo tanto en las reacciones de Friedel-Crafts como en la incorporación en grupos acetilos. Sirve como material de partida en la fabricación de productos farmacéuticos, nuevos agentes de chapado, agentes acilante y productos intermedios orgánicos sintéticos.
Solubilidad
Miscible con acetona, cloroformo, ácido acético glacial, éter de petróleo, éter y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Peso molecular (g/mol) 78.50
Número MDL MFCD00000719
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
SMILES CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.104
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3COCl
Índice de refracción 1.389
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1717
Beilstein 605303
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,85
Información de solubilidad Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Número de lote10251738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Número de lote10244014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Número de lote10249157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Número de lote10185736 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2023 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >