Learn More
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10772954
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772954
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10772954
Marca: Thermo Scientific Acros 219470025
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de acetilo, +99 %, C2H3ClO, número CAS-75-36-5, cloruro de ácido acético, ácido acético, cloruro, cloruro acético, acetilcloruro, ccris 4568, ch3cocl, cloruro de etanoilo, hsdb 662, número de residuos rcra u006, unii-qd15rno45k, 250 ml, 99 % mín. (GC), 02, 173, 51,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:37580
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Peso molecular (g/mol) 78.50
Número MDL MFCD00000719
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
SMILES CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112,0 °C
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 51.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCl
Índice de refracción 1.3876 to 1.3896
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Índice Merck 15, 80
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number219470025,219472500,219470010,219470250
Número de loteA0464087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2024 Catalog Number219470025,219472500,219470010,219470250
Número de loteA0440697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number219470025,219472500,219470010,219470250
Número de loteA0459711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number219470025,219472500,219470010,219470250
Número de loteA0440696 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number219470025,219472500,219470010,219470250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >