Learn More
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
Click to view available options
Capacidad:
1 caja
3 cajas
4 cajas
Descrizione
- Las paredes que se doblan con calor simplifican la construcción y limitan la rotura accidental
- Los soportes triples y cuádruples permiten que las cajas de guantes se carguen desde la parte superior o lateral
- Se adapta a cajas de guantes estándar con una profundidad de hasta 3,75 pulg.
- El soporte ofrece versatilidad al mismo tiempo que proporciona almacenamiento para ahorrar espacio
- Se puede montar vertical u horizontalmente, piezas necesarias incluidas
Specifica
Specifica
Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
Color | Transparente |
Longitud (imperial) | 10,4 in |
Longitud (métrico) | 26,3 cm |
Anchura (imperial) | 4 pulg. |
Anchura (métrico) | 10,4 cm |
Altura (imperial) | 16 pulg. |
Altura (métrico) | 40,8 cm |
Admite | Cajas de guantes desechables |
Material | Acrílico |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto