Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml
Utilice estos adaptadores con cubos de 400 ml para rotores Eppendorf™
Marca: Eppendorf™ 5810721008
209.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Dos adaptadores por paquete
- Compatible con cubos y tubos cónicos o planos para Eppendorf rotores
Especificaciones
Adaptador | |
De 7 a 17 ml | |
17,5 mm | |
2/paq. |
Plana | |
Cestillo de 400 ml | |
64 |