Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Prepared by heat shock fractionation
56.90€ - 1985.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Microbial Culture |
---|---|
Peso molecular | 66.338 |
Nombre | Bovine Albumin Fraction V |
Intervalo de pH | 6.5 to 7.5 |
Fuente | Bovine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11480252
|
MP Biomedicals™
0216006910 |
10 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11490252
|
MP Biomedicals™
0216006925 |
25 g |
149.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12861781
|
MP Biomedicals™
0216006991 |
1 kg |
1985.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11410262
|
MP Biomedicals™
0216006980 |
100 g |
385.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11400262
|
MP Biomedicals™
0216006950 |
50 g |
164.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11420262
|
MP Biomedicals™
0216006990 |
500 g |
1160.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Description
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Spécification
ELISA, Microbial Culture | |
Bovine Albumin Fraction V | |
Bovine | |
Powder |
66.338 | |
6.5 to 7.5 | |
2° to 8°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals