Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Se dirigen y capturan específicamente moléculas de ARNm de prácticamente cualquier muestra sin procesar y eliminan la necesidad de purificar el ARN total cuando el ácido nucleico que contiene la información deseada es el ARNm.
Marca:  Invitrogen™ 61005
514.69 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424573
  • 772.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Puesto que el ARNm constituye solamente entre el 1 y el 5 % del ARN celular, el aislamiento de ARN total no es el método más eficaz para aislar el ARNm. Otras tecnologías diseñadas para purificar el ARN total producen ∼80 % de ARN ribosómico y obligan al ARNm a competir con el ARN ribosómico, el ARN de transferencia, el micro ARN, el pequeño ARN nucleolar y el pequeño ARN citoplásmico para unir las membranas. Compatible con alto rendimiento.
  • Procedimiento rápido y suave que produce ARNm puro intacto
  • Aislamiento de ARNm extremadamente puro: la mejor opción previa a la síntesis de ADNc
  • La gran sensibilidad del aislamiento de ARNm permite la síntesis de ADNc y la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de muestras de partida ultrapequeñas (permite la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de una única célula)
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARNm, desarrollo de ensayos de IVD basados en gránulos, IVD de ácido nucleico basado en gránulos, análisis y purificación de ADN y ARN, desarrollo diagnóstico, desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C.
15 min.
ARNm
Extracción de ARN
Temperatura ambiente
10 μg mRNA per 1 mL of beads (Binding capacity)
Magnetic Bead
10–20 μL
Compatible con alto rendimiento
5 ml
Cells: ≤106
Plant: ≤100 mg
Tissue: ≤50 mg
Total RNA: ≤75 μg
Oligo-dT
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2865720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Catalog Number61005
Número de lote3046240 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number61005
Número de lote2887698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number61005
Número de lote3059500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number61005
Número de lote3090639 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number61005
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25 > 5mL