Learn More
Invitrogen™ Single Place Magnetic Stand (for one 1.5 mL tube)
Admite un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml
Marca:  Invitrogen™ AM10026
Código de producto. 10259634
  • 173.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Con el soporte, la centrifugación se reemplaza por la atracción entre los gránulos de captura en la solución y el imán en el soporte, lo que hace que los gránulos se acumulen en un lado del tubo de microcentrífuga.
  • Las especies capturadas, como el ARNm, se separan rápida y eficazmente de otros componentes en solución.
Sanidad animal, preparación de muestras de sanidad animal, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente
1 unidad
Soporte magnético
Ambion™
Soporte magnético
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2944714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberAM10026
Número de lote2944740 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberAM10026
Número de lote3065108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberAM10026
Número de lote2662961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2023 Catalog NumberAM10026
Número de lote2662969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2023 Catalog NumberAM10026
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Single Place Magnetic Stand (for one 1.5 mL tube) > Soporte magnético de un solo lugar