Learn More
Amoníaco7, solución de 7 N aprox. en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS:Peligro
Marca: Thermo Scientific Acros 133710010
134.64 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Amoníaco, H3N, número CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, amoníaco, amoníaco anhidro, amoníaco, anhidro, gas de amoníaco, ammoniak, ammoniakgas, amoníaco anhidro, nitrosilo, alcohol de Hartshorn, 2,5 l, CHEBI:16134, de incoloro a amarillo, de 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 grados C, 17,03, palabra de aviso de GHS: Peligro
Especificaciones
Ammonia | |
ca. 7N Solution in Methanol | |
H3N | |
6.0 to 7.5N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
De incoloro a amarillo | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
1 L | |
azano | |
14°C | |
CHEBI:16134 | |
Frasco de vidrio | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411519 | Certificado de análisis | 11/01/2025 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
BS24/028 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2421799 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2372583 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2365468 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%