Learn More
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Chloride |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | NH4Cl |
Beilstein | 4371014 |
SMILES | N.Cl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 53.49g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Residuo después del encendido | ≤0.1% (as SO4) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N3560 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 11209-1KG |
N0940 | Certificado de análisis | 15/04/2024 | 11209-1KG |
A0447133 | Certificado de análisis | 13/02/2024 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
M1730 | Certificado de análisis | 21/08/2023 | 11209-1KG |
M0740 | Certificado de análisis | 21/08/2023 | 11209-1KG |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium chloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride
Título del producto
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido