Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10052750
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052750
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Código de producto. 10052750
Marca: Thermo Scientific Acros 201370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Verde
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Índice Merck 15, 518
Información de solubilidad Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468086 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
Número de loteA0462979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
Número de loteA0460072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
Número de loteA0453494 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
Número de loteA0412451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    11
    Hours
    14
    Minutes
    24
    Seconds
    11
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >