Learn More
Sulfato de amonio, ultrapuro, 1 kg, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Description
- Fe: <<0,5 ppm
- Mg: <<0,13 ppm
- Pb: <<0,1 ppm
- Mn: <<0,06 ppm
- Ca: <<0,1 ppm
- Zn: <<0,5 ppm
- Cu: <<0,21 ppm
- DE (260 nm) de una solución saturada: <<0,1
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate, Ultra Pure |
CAS | 7783-20-2 |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula molecular | H8N2O4S |
Número MDL | MFCD00003391 |
Sinónimo | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
Clave InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Nombre IUPAC | diamina de ácido sulfúrico |
Peso molecular (g/mol) | 132.13 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfato de amonio, ultrapuro, 1 kg, MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu