Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 10 con resistencia media HyFlex™ 11-735, tecnología INTERCEPT™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
- El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
- El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
- El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
- Resistencia frente a cortes de nivel EN 5 (ANSI nivel 4)
- Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
- Disponibles en tallas de la 6 a la 11
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco, Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | EN 388:4X43C, EN 388:4543 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de piezas y componentes pequeños, corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas, mantenimiento general y fabricación de metales |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 10 con resistencia media HyFlex™ 11-735, tecnología INTERCEPT™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido