Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius™
Perfecto para dispensar cubreasientos de inodoro de un solo uso, uno a la vez, en aseos concurridos y edificios públicos. Funcional y de bajo mantenimiento; una solución profesional que ayuda a mantener un máximo nivel de higiene y limpieza en la empresa. Compatible con 6140.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6956
17.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Su diseño elegante y contemporáneo lo convierte en el producto perfecto para cualquier entorno de baño
- Acabado blanco, brillante y fácil de limpiar y sin suciedad o polvo escondidos
- Fácil de limpiar con un solo paño o limpiador
- El exclusivo dispositivo patentado de prevención de sobrellenado facilita el llenado y evita atascos y pérdidas
- Da un toque elegante y profesional al baño
- Fomenta la higiene, mejora la comodidad y el cuidado, y ayuda a controlar los costes
Especificaciones
Dispensador de toallas de mano | |
5.6 in. | |
15,9 x 31,1 cm | |
15,9 cm | |
28.7 cm | |
31.1 cm | |
Plástico | |
1 | |
Pequeño |
Blanco | |
14.2 cm | |
6,2 in | |
11.3 in. | |
12.2 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius™ > Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido