Learn More
3M™ Respiradores de partículas Aura™ FFP1-FFP3
El respirador de partículas Aura™ de 3M™ proporciona protección respiratoria con un diseño de 3 paneles planos plegables, baja resistencia respiratoria y un panel superior grabado y esculpido que puede ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
17.00€ - 2910.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Certificaciones (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
Color | Blanco |
Design Type | Pliegue plano |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Factor de protección asignado (APF) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Factor de protección asignado (APF) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11717574
|
3M™
7000088725 |
FFP1 | No | 4 | 9310, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
10583051
|
3M™
7000088723 |
FFP2 | No | 10 | 9320, 3-panel |
57.80€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10116544
|
3M™
7000088722 |
FFP2 | Sí | 10 | 9322+, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
17237620
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | Sí | 4 | 9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
12672545
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | Sí | 4 | 9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
17257620
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | No | 20 | 9330, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
12602555
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | No | 20 | 9330, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11777574
|
3M™
7000062381 |
FFP1 | Sí | 4 | PF9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11787574
|
3M™
7000062383 |
FFP2 | No | 10 | PF9320., 3-panel |
17.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11797574
|
3M™
7000062382 |
FFP2 | Sí | 10 | PF9322, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11707584
|
3M™
7000062384 |
FFP3 | Sí | 20 | PF9332, 3-panel |
91.88€
paquete de 5 Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16523771
|
3M™
7000089312 |
FFP3 | Sí | 20 | 9332+ P3 con válvula, 3-panel |
2575.00€
paquete de 330 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16684912
|
3M™
7000088730 |
FFP2 | Sí | 10 | 9322+ P2 con válvula, 3-panel |
1390.00€
paquete de 330 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16674902
|
3M™
7100231525 |
FFP3 | No | 20 | 9330+ P3, 3-panel |
2910.00€
paquete de 440 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
- Envasadas individualmente para evitar la contaminación
- Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
- Ligera y plegable
- Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
- Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la respiración con aire más frío
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Poliisopreno | |
Esculpido | |
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo | |
9310, 3-panel |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Pliegue plano | |
One Size | |
Sí | |
Aluminio, poliuretano | |
Individually Packaged | |
No estéril | |
No |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years From Date of Manufacture