Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
43.55€ - 294.32€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
Estilo de punta | Biselado, Universal |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12176870
![]() |
Axygen™
T-1000-B |
No estéril | Azul | A granel |
43.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12003989
|
Axygen™
T-1000-B-R |
No estéril | Azul | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
12679535
|
Axygen™
T-1000-B-R |
No estéril | Azul | Gradilla |
77.34€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12693706
|
Axygen™
T-1000-B-R-S |
Estéril | Azul | Gradilla |
86.05€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10342010
|
Axygen™
T-1000-B-R-S |
Estéril | Azul | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
12186870
![]() |
Axygen™
T-1000-C |
No estéril | Transparente | A granel |
43.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12712936
|
Axygen™
T-1000-C-R |
No estéril | Transparente | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
12697215
|
Axygen™
T-1000-C-R |
No estéril | Transparente | Gradilla |
74.20€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12683706
|
Axygen™
T-1000-C-R-S |
Estéril | Transparente | Gradilla |
85.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12722936
|
Axygen™
T-1000-C-R-S |
Estéril | Transparente | Gradilla | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o en gradillas
Spécification
De 100 a 1000 μl | |
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos | |
Pipeta de ajuste universal |
Autoclavable | |
Biselado, Universal | |
Polipropileno |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado