Learn More
Bidones impresos de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las jarras impresas de polipropileno Azlon™ Azlon™ proporcionan una solución fiable para la medición y dispensación de líquidos en un laboratorio.
- Conos para formar una gran boquilla de vertido
- Fabricado de polipropileno de alta claridad para una mayor resistencia y visibilidad
- Graduaciones impresas de color azul nítidas y mejoradas
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Diseño ergonómico con asa con agarre de pulgar para facilitar el transporte
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios para la manipulación de sustancias químicas |
Altura (métrico) | 60 mm |
Cantidad | 5/paquete |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
Tipo | Bidón |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Bidones impresos de polipropileno Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido