Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
Marca: Thermo Scientific™ 50157872
9020.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
Economía duradera:
- La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
- Módulo 1 cartuchos de ósmosis inversa que eliminan hasta el 99 % de las impurezas del agua corriente.
- Módulo 2 incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
- La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
- La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
- Interfaz de usuario simplificada
Opciones de colocación:
- Colocación en la mesa de laboratorio
- Montaje en la pared
Nuevas características:
- El modo de espera automático recircula el agua del sistema cuando no está en uso para mantener la pureza
- El detector de fugas corta el suministro de agua y apaga el sistema si se detecta una fuga
- Las alertas muestran en la pantalla cuándo se deben reemplazar los consumibles
- Monitorización de la calidad del agua por ósmosis inversa
- Ultrafiltro en línea con gran área de superficie para eliminar endotoxinas y nucleasas.
- Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Smart2Pure Pro ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
- La amplia abertura facilita la limpieza manual.
- El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
- El absorbente de CO2 opcional evita que aumenten los valores del TOC a causa de la transferencia de CO2 .
- El depósito de polietileno es opaco a la luz.
- La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
- Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
- Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces.
Dispensador manual opcional:
- Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
Garantía: 1 año, piezas y mantenimiento.
Especificaciones
0,99 | |
< 0,01 UFC/ml | |
No | |
Hasta 1 l/min | |
No | |
Sistema de purificación de agua | |
El sistema completo incluye el sistema de pretratamiento Barnstead con cartuchos, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro esterilizado de 0,1 μm, lámpara UV, filtro de UF, depósito de 60 l, filtro de ventilación de CO2, desbordamiento esterilizado y soporte para montaje del sistema en pared. | |
De 1 a 6 bar | |
16 l/h a 10 °C | |
16 l/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Tipo 1: 0.055 μs/cm y Tipo II: De 0,067 a 0,1 μS/cm | |
1,9 cm (3/4 pulg.) NPT y 1,27 cm (1/2 pulg.) NPT | |
Corriente | |
agua de tipo 1 y 2 | |
De 1 a 5 ppmm | |
De 1 a 6 bar | |
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 60 l: sistema completo | |
<1 | |
0,12 kW | |
305 mm | |
300 mm | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers