Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores SP Scienceware™ Pipette Pump™
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
Marca: Bel-Art™ F37897-0000
32.12 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas. Los pipeteadores Pipette Pump™ Bel Art™ SP Scienceware™ utilizan una operación fácil de usar con una sola mano.
- Las pipetas encajan con facilidad en estos dispositivos de sujeción cónicos flexibles
- La rueda del lado se gira para aspirar o dispensar con precisión
- El émbolo se puede presionar para un vaciado rápido
- Resistentes a bases y ácidos diluidos
- Desmontar todas las piezas para su limpieza y antes de esterilizar en autoclave a 121 ºC (250 ºF) durante 20 minutos; el portavarillas no debe esterilizarse en autoclave
- Hay disponibles unas portavarillas y arandelas de caucho de silicona de repuesto
Especificaciones
No | |
Azul | |
Pipeta | |
Polipropileno | |
1 | |
Pipeta | |
Pipetas |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonómico | |
Pipette Pump Pipettors | |
No estéril | |
2 ml | |
Ácidos y álcalis |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
4Hours
1Minutes
19Seconds
8 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
21Hours
1Minutes
19Seconds
8