Learn More
Gibco™ Medios BG-11 optimizados para cianobacterias
Medios BG-11 optimizados para cianobacterias
Marca: Gibco™ A1379901
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los medios Gibco™ BG-11 están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de cianobacterias seleccionadas, lo que incluye Synechococcus elongatus. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.Cada medio Gibco™ BG-11 se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de cianobacterias dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Los medios de crecimiento Gibco™ BG-11 contienen: • 1 l de medios Gibco™ BG-11; almacenar a 4 °C |
|
Medios de algas | |
Media Broth | |
1 L |
Líquido | |
Ninguno (listo para usar) | |
Cianobacterias | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526568 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1379901 |
2526566 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1379901 |
2824774 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | A1379901 |
2824778 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | A1379901 |
2824776 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A1379901 |
Título del producto
Gibco™ Medios BG-11 optimizados para cianobacterias > Cantidad: 1 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido