Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Marca: BRAND™ 32108
24.19 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN ISO 4788.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Especificaciones
Hexagonal | |
Azul | |
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
Probeta de medición graduada | |
10 ml | |
Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M | |
Esterilizable en autoclave |
Para el almacenamiento | |
Redondo | |
A | |
±0,1 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado de lote | |
0,2 ml | |
0.2mL |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
4Minutes
26Seconds
36