Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
Marca:  BRAND™ 36853
37.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400181
  • 66.85€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Polipropileno
1000 ml
±0,4 ml
2/pack
A
24/29
Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042
Transparente
Vidrio de borosilicato
Estrecha
Sí
Tapón
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™ > Color: transparente; margen de error: ± 0,4 ml; número de tapón: 24/29