Learn More
Ácido bórico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10698314
Ácido bórico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698314
10kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10698314
Marca: Thermo Scientific Acros 217080100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH 3,6 a 4,0 (4 % a 20 °C)
Color Blanco
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de 169,0 °C
Metales pesados (como Pb) 5 ppm máx.
Materia no volátil 0,05% máx.
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 10kg
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Cristales finos
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua:49,5 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog Number217080025,217080100,217085000
Número de loteA0455803 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number217080025,217080100,217085000
Número de loteA0393958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
Número de loteA0417024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
Número de loteA0445542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/09/2022 Catalog Number217080025,217080100,217085000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido bórico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >