Learn More
BRAND™ Tapas de cubetas
Tapones redondos para cubetas UV ultramicro
Marca: BRAND™ 759240
14.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tapas de cubeta redondas
- Encajan en cubetas ultramicro
- Proporcionan un sellado hermético
- Permite el almacenamiento de muestras a –20°
Especificaciones
Tapa de cubeta | |
Sí | |
100/Paq. | |
Redondo |
Azul | |
Polietileno | |
Para ultramicro cubetas UV |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
20Minutes
23Seconds
9
Título del producto
BRAND™ Tapas de cubetas > Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido