Learn More
Bromo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10278312
Bromo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10278312
100 mL, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto. 10278312
Marca: Thermo Scientific Acros 402841000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Color Rojo a marrón
Forma física Líquido fumante
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Nombre IUPAC bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468737 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number402845000,402841000,402840010
Número de loteA0468997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number402845000,402841000,402840010
Número de loteA0461949 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2024 Catalog Number402845000,402840010,402841000
Número de loteA0453635 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number402845000,402840010,402841000
Número de loteA0451155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number402845000,402840010,402841000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >