Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes C500
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Descripción
- La tecnología Bamboo TwinFlex™ garantiza un muy alto nivel de protección frente a cortes
- El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- Alta flexibilidad con una buena sensación táctil
- UVEX Climazone elimina eficazmente el exceso de calor y humedad
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Sin silicona según la prueba de impresión
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Verde |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Viscosa de bambú, HPPE, Poliamida |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | 1X4XC |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, construcción, manipulación de vidrio, logística, mantenimiento, y procesamiento de metales laminados |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a cortes C500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido