Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15627760
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15627760 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 15627760
Marca: Honeywell-Fluka C4901100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhydrous, powder,≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcalMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punto de ebullición 1,900°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 772°C (literature)
Nombre de nota Anhydrous, powder, ≥97%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Porcentaje de pureza >97%
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 0.01 mmHg (20°C)
Densidad 2.150 g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato