Learn More
Gibco™ Medio CD 293 AGT™
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format.
Marca: Gibco™ 12529003
Descripción
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
AGT = Advanced Granulation Technology
Especificaciones
293 (HEK) | |
Polvo (AGT) | |
Serum-free | |
Low Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, HEPES | |
4500 mg/L | |
Dry Ice | |
Cubo de Ropak | |
Calcio, magnesio, fosfato de sodio | |
Store at 2°C to 8°C in the dark. | |
Suspension Cell Culture |
Animal Origin-free | |
CD 293 Medium | |
No estéril | |
No Glutamine | |
10 kg | |
Low | |
Sin antibióticos | |
Certified | |
CO2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2486081 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2380214 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2421902 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2392344 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2381070 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.