missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD184 Rat anti-Mouse, Oligo, Clone: 2B11/CXCR4, BD™ AbSeq ™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 940151
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD184 Monoclonal antibody specifically detects CD184 in Mouse samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
Especificaciones
CD184 | |
Monoclonal | |
Oligo | |
CXCR4, C-X-C chemokine receptor type 4; Fusin; LESTR; PB-CKR; Sdf1r | |
GST-NCXCR4 fusion protein | |
RUO | |
Mouse | |
IgG2b κ |
Single Cell 3' Sequencing | |
Clone 2B11/CXCR4 | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Rat | |
25 Tests | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD184 Rat anti-Mouse, Oligo, Clone: 2B11/CXCR4, BD™ AbSeq ™ > 25 Tests; Oligo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido