Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
Marca: Eppendorf™ 5943000017
12060.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Gran interfaz táctil de 7 pulgadas VisioNize™ para una configuración de parámetros muy rápida mediante la exclusiva función de favoritos
- Gestión de usuarios con varios niveles de autorización y funciones de documentación compatibles con los requisitos GLP/GxP
- Rotores y adaptadores de cestillo basculante para tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml, así como todos los tipos de placas de MTP, PCR o Deepwell
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 250 ml
- Alta velocidad de centrifugado de hasta 22 132 × g ( 14 000 rpm)
- Eppendorf QuickLock& estanco a aerosoles; tapones y tapas para cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
- Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
- Tapa de centrífuga con cierre suave.
- Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
22.132 x g | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil | |
10/10 | |
No | |
-11°C a +40°C | |
Centrífugas de sobremesa | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
Sí | |
sin rotor | |
< 59 dB(A) con rotor FA-6x50 | |
99 | |
No | |
De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
28,3 in | |
14,5 in | |
25,9 in | |
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) | |
1650 W |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron