Learn More
Contec™ Hisopos de algodón CONSTIX™
Fabricadas con las fibras de algodón más largas y un simple ligante de metilcelulosa. Los hisopos de algodón Contec™ CONSTIX™ proporcionan niveles muy bajos de residuos, partículas y fibras extraíbles.
Marca: Contec™ SC-4
365.57 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los hisopos de algodón más firmes, suaves y limpios del mercado
- Absorbe los disolventes más comunes, incluido el alcohol isopropílico y la acetona
- Uso en aplicaciones críticas, como la fabricación de unidades de disco y sistemas ópticos de alto nivel
- Ideal para usar con soluciones de base acuosa
Especificaciones
0,06 in | |
Para su uso en algunas de las aplicaciones más críticas, incluyendo la fabricación de unidades de disco y superficies ópticas de alto nivel. | |
1,5 mm | |
3,0 in | |
Algodón | |
0,3 in | |
0,7mm | |
2mm | |
Aqueous-based | |
Pointed |
3 in | |
Hisopo | |
76,2 mm | |
76,2 mm | |
Doble extremo con punta afilada | |
7,6mm | |
0,4 in | |
0,08 in | |
Papel para heridas | |
Algodón |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1101832-0-0-1 | Certificado de calidad | 08/03/2025 | SC-4 |
1058636-0-0-1 | Certificado de calidad | 20/08/2024 | SC-4 |
1009663-0-0-1 | Certificado de calidad | 15/11/2023 | SC-4 |
973537-0-0-1 | Certificado de calidad | 23/03/2023 | SC-4 |
1009663001 | Certificado de conformidad | 22/11/2023 | SC-4 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
18Minutes
42Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 92%