Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
Marca: Contec™ 2652LF
131.65 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
- Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencillo
Especificaciones
Bastidor de recambio de mopa | |
11,5 in | |
29 cm | |
Reutilizables | |
VertiKlean mediano; VertiKlean MAX mediano o grande | |
No |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
1/caja | |
Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares. | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
30128Z9 | Certificado de calidad | 09/11/2023 | 2652LF |
11026Z7 | Certificado de conformidad | 29/01/2022 | 2652LF |
10712Z3 | Certificado de conformidad | 08/01/2022 | 2652LF |
10122Z3 | Certificado de conformidad | 16/09/2021 | 2652LF |
00306Y3 | Certificado de conformidad | 16/09/2021 | 2652LF |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
15Minutes
54Seconds
55New Offer Ahorre hasta un 92%