Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
Marca:  Contec™ VKMX0325
331.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15610496
  • 433.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
  • Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona 
  • Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
  • Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
  • Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
  • El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
  • La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
  • No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
38 x 11 cm (15 x 4,3 in)
Blanco
No esterilizable en autoclave
Recambio de fregona de microfibra acanalada VertiKlean MAX grande
Espuma, poliéster, Poliéster
Recambio de mopa
No estéril
Un solo uso
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™ > Tamaño: 38 x 11 x 2 cm; no estéril