Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
Marca: Contec™ VKSE0100
363.92 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Especificaciones
24 x 13 cm (9,5 x 5 in) | |
Blanco | |
No esterilizable en autoclave | |
4/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Sistema de lavado de pared | |
Tejido de microfibra de punto de poliéster, espuma de uretano hidrófilo, espuma de uretano hidrófilo de 100 ppi |
Recambio de mopa | |
No estéril | |
Un solo uso | |
Recambio de fregona de microfibra acanalada VertiKlean MAX, borde sellado | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1105170-0-0-1 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | VKSE0100 |
1044165-0-0-1 | Certificado de calidad | 05/04/2024 | VKSE0100 |
1023857-0-0-1 | Certificado de calidad | 23/12/2023 | VKSE0100 |
1001062-0-0-1 | Certificado de calidad | 26/10/2023 | VKSE0100 |
991596-0-0-1 | Certificado de calidad | 04/08/2023 | VKSE0100 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%