Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
Marca:  Contec™ VKSE0350
483.95 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16635564
  • 631.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
  • Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona 
  • Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
  • Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
  • Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
  • El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
  • La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
  • No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Order Info
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
46 x 13 cm (18 x 5 in)
Blanco
No esterilizable en autoclave
1/bolsa, 20 bolsas/caja
Sistema de lavado de pared
Tejido de microfibra de punto de poliéster, espuma de uretano hidrófilo, espuma de uretano hidrófilo de 100 ppi
Recambio de mopa
Estéril
Un solo uso
Recambio de fregona de microfibra acanalada VertiKlean MAX, borde sellado
No
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1096920-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha19/03/2025 Catalog NumberVKSE0350
Número de lote1096051-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha19/03/2025 Catalog NumberVKSE0350
Número de lote1096052-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha05/12/2024 Catalog NumberVKSE0350
Número de lote1087019-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha05/12/2024 Catalog NumberVKSE0350
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™ > ItemDescription: Recambio de mopa de microfibra acanalada VertiKlean MAX mediano, borde sellado, dimensiones: 46 x 13 cm, dimSterility: Estéril
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.