Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato para cultivo celular (1X)
Con bajo contenido de endotoxinas Sin calcio ni magnesio
Marca: Corning™ 21-040-CM
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución tampón que contiene cloruro sódico, fosfato sódico y, en algunas formulaciones, cloruro potásico y fosfato potásico. La PBS ayuda a mantener un pH constante y es isotónica y no tóxica para las células. Esta formulación no contiene calcio ni magnesio.
Especificaciones
De 2° a 30 °C | |
6 x 1000 mL | |
Desde 7,3 hasta 7,5 |
1 X | |
0,144 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 9 g /l de cloruro de sodio, 0,795 g/l de fosfato disódico | |
Líquido |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
19924005 | Certificado de calidad | 04/03/2025 | 21-040-CM |
12824011 | Certificado de calidad | 19/12/2024 | 21-040-CM |
12424004 | Certificado de calidad | 15/11/2024 | 21-040-CM |
10724008 | Certificado de calidad | 17/10/2024 | 21-040-CM |
06424002 | Certificado de calidad | 18/09/2024 | 21-040-CM |