Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Select CTS™
Enzima TrypLE™ Select CTS™
Marca: Gibco™ A1285901
45.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24335" para aplicar la oferta.
Descripción
TrypLE™ Select CTS™, una alternativa sin origen animal a la tripsina porcina, es una enzima recombinante derivada de la fermentación microbiana. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.- GIBCO™ TrypLE™ Select™ CTS™ le permite reducir la carga de adaptar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
- Sin componentes de origen humano o animal
- Menor riesgo de contaminación vírica o por priones
- Cinética de eliminación y viabilidad de recuperación comparables a las de la tripsina porcina
- Demostración de la actividad en varias líneas de células, incluidas aquellas adheridas firmemente
- Estable a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) durante hasta 24 meses.
- Fabricado con equipos específicos, esterilizados en autoclave o desechables.
TrypLE™ Select CTS™, una alternativa sin origen animal a la tripsina porcina, es una enzima recombinante derivada de la fermentación microbiana. Este material se utiliza para disociar las líneas de células dependientes de anclaje de los materiales de plástico. TrypLE Select ha demostrado la capacidad de disociar las células cultivadas en sistemas suplementados con y sin suero. El producto se suministra como una solución madre 1X formulada en DPBS con 1 mM de EDTA. La concentración de rProtease es exclusiva de
Invitrogen Corp.
Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Frasco(s) | |
Embalaje sostenible | |
100 mL |
Células de mamíferos | |
1 X | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Sin rojo fenol | |
Investigación clínica, investigación traslacional | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2419109 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285901 |
2495280 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285901 |
2495290 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285901 |
2495278 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285901 |
2495286 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285901 |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.