Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE225SU-S00
16488.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16263262
  • 17175.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 0,01 mg
Balanza semi-micro
404 mm
373/61 mm módulo de pesaje/eléctrico
120/240 V
50/60 Hz
220 g
0,01 mg
± 0,065 mg
Cortavientos U: Vidrio manual
2 s
10 años
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ±10 %
Class I
Videos
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 220 g ; cortavientos: U; software QP99