Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286532
  • 66.80€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Especificaciones
Especificaciones
250 mm
HDPE
No
Filling Funnel (Liquid)
40 mm
Not Autoclavable
Non-sterile
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote121762 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/03/2025 Catalog Number8370H-250
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™ > Non-sterile, 250 mm