Learn More
Ciclopentano, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10540361
Ciclopentano, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540361
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10540361
Marca: Thermo Scientific Acros 111480010
Solicitar formato a granel o personalizado
Ciclopentano, 97 %, C5H10, número CAS-287-92-3, ciclopentano, ciclopentano, ciclopentanos, grupo ciclopentilo, hsdb 62, hidrocarburos, c5 y c6 cíclicos, pentametileno, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, 1 l, 96 % mín. (GC), 05, 19, 50,0 °C, CHEBI:23492, blanco, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.15
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión -94.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 50.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H10
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 19
Residuos después de la evaporación 0.01 % max.
Índice Merck 15, 2736
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.15
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number111480025,111481000,111480010
Número de loteA0455415 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number111480025,111481000,111480010
Número de loteA0408397 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
Número de loteA0446902 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
Número de loteA0426164 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/01/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclopentano, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >