Learn More
n-hexadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-Hexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hexadecano se utiliza en la recuperación de valiosas aminas mediante la destilación de soluciones acuosas de alcanolaminas, que se utilizan ampliamente en los sectores de procesamiento de gases.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.El n-hexadecano sirve como referencia para otras mezclas de combustibles y se le asigna un número de cetano de 100; se utiliza como abreviatura para el número de cetano, un indicador de la velocidad de combustión del combustible diésel. El hexadecano se utiliza en la preparación de emulsiones; también se utiliza como sustrato para la producción de biosurfactantes. Se ha observado que el n-hexadecano es de utilidad en la identificación de la proteína CM3 de la semilla de trigo como emulsionante altamente activo. La superanfifobicidad de los polímeros se puede estudiar con pruebas de inmersión de hexadecano. Se ha demostrado que el material de cambio de fase con forma estabilizada (SSPCM), preparado utilizando hexadecano como PCM, en xGnP como material de apoyo, tiene el potencial de ser utilizado en el desarrollo de materiales de construcción con mejores características de almacenamiento de energía térmica.
Notas
Estable. El cetano puede inflamarse muy fácilmente bajo compresión. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Hexadecane |
Punto de fusión | 18°C |
Densidad | 0.773 |
Punto de ebullición | 287°C |
Temperatura de inflamación | 135°C (275°F) |
Índice de refracción | 1.4345 |
Cantidad | 500 mL |
Beilstein | 1736592 |
Información de solubilidad | This product is soluble in acetone,alcohol,ether. It is insoluble in water.Soluble in alcohol,acetone,chloroform,and ether. insoluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.45 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M24L017 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | A10322.0F,A10322.AE,A10322.AP |
X23K020 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | A10322.0F,A10322.AE,A10322.AP |
10251336 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A10322.0F,A10322.AE,A10322.AP |
S21K029 | Certificado de análisis | 27/06/2024 | A10322.0F,A10322.AE,A10322.AP |
N16K035 | Certificado de análisis | 22/02/2024 | A10322.0F,A10322.AE,A10322.AP |
Seguridad y manipulación
- n-Hexadecane
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- MIXTURE LIST-Contém: hexadecane