Learn More
Cystatin C Antibody (033), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89501PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cystatin C Monoclonal antibody specifically detects Cystatin C in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Cystatin C | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
033 | |
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
ARMD11, bA218C14.4 (cystatin C), cystatin 3, cystatin C, cystatin C (amyloid angiopathy and cerebral hemorrhage), cystatin-3, cystatin-C, Gamma-trace, MGC117328, Neuroendocrine basic polypeptide, post-gamma-globulin | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cystatin C (Accession#: NP_000090.1; Ser27-Ala146). | |
0.1 mL | |
Cancer, Epitope Tags, Signal Transduction | |
1471 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cystatin C Antibody (033), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido