Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+%
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cytidine-5'-monophosphate disodium salt |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.16 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Forma física | Polvo cristalino |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P12K017 | Certificado de análisis | 22/03/2024 | J63376.06,J63376.03,J63376.14 |
R10H048 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | J63376.06,J63376.03,J63376.14 |
Y07I042 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | J63376.06,J63376.03,J63376.14 |
X25I046 | Certificado de análisis | 07/11/2022 | J63376.06,J63376.03,J63376.14 |
S21I006 | Certificado de análisis | 30/06/2022 | J63376.06,J63376.03,J63376.14 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+% >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido