Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+% Código de producto.: 15415629
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+%
Código de producto. 15415629
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15415629
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63376.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6757-06-8
Fórmula molecular C9H12N3Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 367.16
Número MDL MFCD00150830
Clave InChI INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Sinónimo cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 94332
Nombre IUPAC disodio;fosfato [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilo
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP12K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
Número de loteR10H048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
Número de loteY07I042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
Número de loteX25I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
Número de loteS21I006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+% >