Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS120206
22.42 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330390
  • 23.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (de 5 a 10 ml)
72
2 Tiers
No estéril
1
127 x 250 x 70 mm
5 in
9.8 in.
2,8 in
6 x 12
Amarillo
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
Yes, When Empty
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
Unidad
127 mm
250 mm
70 mm
16 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 16 mm > Dimensiones (An x P x Al): 127 x 250 x 70 mm