Learn More
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11408157
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408157
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Código de producto. 11408157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17529.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Diethyl phthalate is used in the production of perfumes, acetyl salicylic acid, plastics and mosquito repellents. It is used in cosmetic formulations and personal care products such as sprays, nail polishes, and perfumes. It acts as an alcohol denaturant. It is also used as a camphor substitute, plasticizer in solid rocket propellants and wetting agent. It finds application as a surface lubricant in food and pharmaceutical packaging. In addition to this, it is used as a detergent base and aerosol spray.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietil ftalato se utiliza en la producción de perfumes, ácido acetil salicílico, plásticos y repelentes de mosquitos. Se utiliza en formulaciones cosméticas y productos de cuidado personal como aerosoles, esmalte de uñas y perfumes. Actúa como desnaturalizante de alcohol. También se utiliza como sustituto de alcanfor, plastificador en combustibles sólidos para cohete y agente humidificante. Se aplica como lubricante para superficies en alimentos y envases farmacéuticos. Además, se utiliza como detergente base y aerosol.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo, éter dietílico, benceno, acetona, aceites vegetales, cetonas, tetracloruro de carbono, ésteres, hidrocarburos aromáticos y metanol. Ligeramente miscible con agua y disolventes alifáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, permanganatos y alcalinos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-66-2
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00009111
Clave InChI FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol eMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phthalate
Punto de fusión -64°C
Densidad 1.118
Punto de ebullición 296°C to 298°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 1000 g
Beilstein 1912500
Índice Merck 14,7371
Información de solubilidad Miscible with ethanol,chloroform,diethyl ether,benzene,acetone,vegetable oils,ketones,carbon tetrachloride,esters,aromatic hydrocarbons and methanol. Slightly miscible with water and aliphatic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17529.0E,A17529.0B,A17529.30
Número de lote10147659 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/06/2022 Catalog NumberA17529.0E,A17529.0B,A17529.30
Número de lote10141477 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17529.0E,A17529.0B,A17529.30
Número de lote5008A05N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17529.0E,A17529.0B,A17529.30
Número de loteD3368A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17529.0E,A17529.0B,A17529.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ftalato de dietilo
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.