Learn More
Dimetilsulfóxido, ≥ 99% (Certificado en Biología Molecular/ACS), MP Biomedicals Código de producto.: 11460522
Dimetilsulfóxido, ≥ 99% (Certificado en Biología Molecular/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11460522 Tienda MP Biomedicals Productos
1 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Código de producto. 11460522
Marca: MP Biomedicals 0219141891
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado Reactivo con certificación de la ACS
Título del producto
Dimetilsulfóxido, ≥ 99% (Certificado en Biología Molecular/ACS), MP Biomedicals >